Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
Marke:  Fisherbrand™ 05408129
10.58 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15537741
  • 27.85 CHF / 500 Packungen
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1,5 ml
  • Hochtransparentes Polypropylen
  • Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
  • Widerstandsfähig bis zu 30.000 x g
  • Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
  • Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren geeignet
  • Nicht-pyrogenisch
  • Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
Etikettbereich
Ja
30000 x g
RNase-/DNase-frei
1,5 ml
40,6 mm
Nadeleinstichstelle
Unsteril
Flacher Schnappverschluss
10,8 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml > Natur; 1,5 ml; AD x L: 10,8 x 40,6mm