Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
GREENER_CHOICE
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
Marke:  Fisherbrand™ 509-GRD-R-PFB
5.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12330343
  • 6.50 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1,5 ml
  • Hochtransparentes Polypropylen
  • Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
  • Widerstandsfähig bis zu 30.000 x g
  • Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
  • Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren geeignet
  • Nicht-pyrogenisch
  • Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Rot
Polypropylen
Etikettbereich
Ja
30000 xg
RNase-/DNase-frei
1.5 ml
40.6 mm
Nadeleinstichstelle
Unsteril
Flacher Schnappverschluss
10.8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml > Rot; 1,5 ml; AD x L: 10,8 x 40,6mm