Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung
Optimal für die Entnahme, den Transport und die Lagerung von Proben
Marke:  Fisherbrand™ 14955106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984375
  • 180.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Mit Graduierung
  • Mit oder ohne nicht autoklavierbaren Schnappdeckel aus Polyethylen
Bestellinformation
Die sterilen Behälter mit Deckel sind einzeln verpackt. Die nicht sterilen und sterilen Behälter ohne Deckel sind in Großpackungen lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Polypropylen
8 oz.
Ja
Nicht steril
237 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung > Ohne Deckel; nicht steril; Kapazität: 8,0 oz. (237 ml)