Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
Marke:  Fisherbrand™ 14955118A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12089947
  • 171.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
  • Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
  • Platzsparend stapelbar
  • Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
  1. kurze/breite Form
  2. hohe/dünne Form
  3. graduiert
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Groß, dünn
32,0 oz.
LDPE
5,24 in.
Polypropylen
Nicht autoklavierbar
946 mL
11,44 cm
13,32 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben > Durchscheinend; 32 oz.