Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
Marke:  Fisherbrand™ 14955116B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12029957
  • 71.10 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
  • Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
  • Platzsparend stapelbar
  • Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
  1. kurze/breite Form
  2. hohe/dünne Form
  3. graduiert
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Groß, dünn
237 mL
Weiß
3,39 in.
HDPE
8 oz.
LDPE
7,81 cm
8,61 cm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben > Weiß; hoch/dünn; 8 oz.