Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
Marke:  Fisherbrand™ 14955114A
15.24 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12029977
  • 136.00 CHF / 300 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Explore more special offers
Description
Description
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
  • Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
  • Platzsparend stapelbar
  • Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
  1. kurze/breite Form
  2. hohe/dünne Form
  3. graduiert
Specifications
Specifications
Probenbehälter
Kurz, breit
4 oz.
Polypropylen
Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
2,22 in.
Polypropylen
Nicht steril
118 mL
Durchscheinend
7,3 cm
5,65 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben > Durchscheinend; kurz/breit; 4 oz.