Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung
Optimal für die Entnahme, den Transport und die Lagerung von Proben
69.75 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Graduated Ja
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) Sterilität Closure Included Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) Sterilität Closure Included Preis Menge & Verfügbarkeit  
11769378
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955101
133 mL 4,5 oz. Steril Nein
187.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11779378
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955102
148 mL 5 oz. Steril Ja
69.75 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11964395
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955103
133 mL 4,5 oz. Unsteril Ja
140.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11789378
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955104
237 mL 8 oz. Steril Nein
261.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11799378
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955105
237 mL 8 oz. Steril Ja
105.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11984375
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955106
237 mL 8 oz. Nicht steril Nein
180.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Mit Graduierung
  • Mit oder ohne nicht autoklavierbaren Schnappdeckel aus Polyethylen
Bestellinformation
Die sterilen Behälter mit Deckel sind einzeln verpackt. Die nicht sterilen und sterilen Behälter ohne Deckel sind in Großpackungen lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung