Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
36.00 CHF - 464.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polyethylen
Produkttyp Autoklavierbare Beutel
Temperatur (metrisch) 127 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Dicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Dicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
15386433
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018141
Naturfarben 24 x 12 in. (61 x 30 cm) 1,50 mm
79.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16235040
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01-814-3
Naturfarben 61 x 91 cm 1,50 mm
232.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18346523
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01827A
Clear with Red Print 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1,50 mm
45.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18396533
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01827D
Clear with Red Print 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 1,50 mm
237.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18366533
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01827B
Clear with Red Print 24 x 12 in. (61 x 30 cm) 1,50 mm
96.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
18366513
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01827C
Clear with Red Print 30 x 24 Zoll (76 x 61 cm) 1,50 mm
200.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
18376513
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01829A
Red with Black Print 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1,50 mm
36.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18376523
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01829B
Red with Black Print 48 x 36 cm 1,50 mm
79.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17841772
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01829C
Rot bedruckt 23 x 19 in. (58 x 48 cm) 1,50 mm
71.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18396523
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01829D
Red with Black Print 25 x 35 in. (64 x 89 cm) 1,50 mm
205.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18386513
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01829F
Red with Black Print 30 x 33 in. (76 x 84 cm) 1,50 mm
225.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18316513
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01831A
Red with Black Print 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 4 mil
464.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18346533
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01832A
Clear 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 4 mil
294.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18346513
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018142
Clear 30 x 24 Zoll (76 x 61 cm) 1,50 mm
225.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18548056
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01829E
Red with Black Print 48 x 38 in. (122 x 97 cm) 1,50 mm
369.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind autoklavierbar und bestehen aus Polyethylen-Material.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polyethylen
Autoklavierbare Beutel
127 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe