Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Marke:  Fisherbrand™ 01-814-3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16235040
  • 232.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Diese Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind autoklavierbar und bestehen aus Polyethylen-Material.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Note: This bag (01-814-3) has no biohazard symbol printed on it, and no indicator.  
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D1709-85
This bag has no biohazard symbol, and no indicator.
61 x 91 cm
61 cm
24 in.
1,50 mm
Autoklavierbare Beutel
Ohne
Naturfarben
91 cm
Autoklavierbar
36 in.
Polyethylen
127 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Clear Plain; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 24 x 36 in.