Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Marke:  Fisherbrand™ 01829F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18386513
  • 225.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Diese Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind autoklavierbar und bestehen aus Polyethylen-Material.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
Red with Black Print
76 cm
Autoklavierbar
33 in.
1,50 mm
Autoklavierbare Beutel
Elastisch
30 x 33 in. (76 x 84 cm)
84 cm
Gedruckt in Englisch und Spanisch
30 in.
Polyethylen
127 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Red Printed; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 33 x 30 in.