Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Marke:  Fisherbrand™ 01829C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17841772
  • 71.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Diese Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind autoklavierbar und bestehen aus Polyethylen-Material.
  • Alle Beutel werden mit autoklavierbaren elastischen Dampfentlüftungsverschlüssen geliefert, ausgenommen einfache durchsichtige Beutel mit einer Dicke von 1,5 mil
  • Polyethylen
  • Temperaturbereich: 260 °F.
  • In 4 Farben/Stilen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
Rot bedruckt
58 cm
Autoklavierbar
19 in.
1,50 mm
Autoklavierbare Beutel
Elastisch
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
48 cm
Gedruckt in Englisch und Spanisch
23 in.
Polyethylen
127 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe > Rot; bedruckt; 1,5 mil; Größe: 19 x 23 in.