Learn More
Fisherbrand™ Sockel für Mikroobjektträger-Lagerschränke
Bases for Fisherbrand Micro Slide Storage Cabinets
Marke:  Fisherbrand™ 07212104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16237260
  • 39.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sockel für Fisherbrand Mikroobjektträgerschränke
Zur Verwendung mit Fisherbrand Mikroobjektträgerschränken (Kat. Nr. 07-212-100 bis -103)
  • Optionale Sockel als Modelle mit oder ohne Beine
  • Erhältlich in Dunkelbeige, Tan, Grün oder Weiß
  • 47,6 L x 40 B x 12,1 cm H (18,75 x 15,75 x 4,75 in)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Beige
    476,25 mm
    Fisherbrand Mikroobjektträgerschränke
    120,65 mm
    Metall
    400,05 mm
    18,75 in.
    Mikroskopobjektträger
    4,75 in.
    Basis und Beine
    15,75 in.
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Sockel für Mikroobjektträger-Lagerschränke > Mikroobjektträgersockel mit Beinen, Dunkelbeige, entspricht 12-571-15