Learn More
Fisherbrand™ Mikroobjektträgerschränke
Each drawer divided lengthwise into two compartments for maximum space utilization.
Marke:  Fisherbrand™ 07212100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16227260
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Jede Schublade ist längs in zwei Fächer unterteilt, um maximale Platznutzung zu gewährleisten
  • Jeder Schrank fasst bis zu 4.500 Objektträger × mit Maßen von 75 × 25 mm
  • Bei gestapelten 12 Schränken (mit optionalem Sockel) können bis zu 54.000 Objektträger auf einer Fläche von 2 Quadratfuß gelagert werden
  • Das ineinandergreifende Design funktioniert mit allen aktuellen Objektträgerschränken aus Metall von Fisherbrand und Fisher Scientific™
  • Das Gerät enthält sechs austauschbare Schubladen, die jeweils mit einem Kartenhalter, einem Zugknopf aus Messing oder Kunststoff und zwei Kompressorblöcken ausgestattet sind, um die Objektträger in teilweise gefüllten Schubladen aufrecht zu halten
  • Erhältlich in Dunkelbeige, Tan, Grün oder Weiß. Optionale Sockel mit oder ohne Beine erhältlich.
  • L × B × H: 47,6 × 40 × 12,1 cm (18.75 × 15.75 × 4.75 in.)
  • Sockel mit oder ohne Beine erhältlich. (Siehe Kat. Nr. 07-212-104)
Spezifikation
Spezifikation
Mikroobjektträgerschrank
18,75 in.
4500 Objektträger
4,75 in.
75 mm
15,75 in.
25 mm
Beige
476,25 mm
Mikroskopobjektträger
120,65 mm
Metall
400,05 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroobjektträgerschränke > Dunkelbeige