Learn More
Fisherbrand™ Sockel für Mikroobjektträger-Lagerschränke
Bases for Fisherbrand Micro Slide Storage Cabinets
39.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) | 18,75 in. |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 476,25 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopobjektträger |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Mikroobjektträgerschränke |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16237260
|
Fisherbrand™
07212104 |
Beige | Basis und Beine |
39.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sockel für Fisherbrand Mikroobjektträgerschränke
Zur Verwendung mit Fisherbrand Mikroobjektträgerschränken (Kat. Nr. 07-212-100 bis -103)
- Optionale Sockel als Modelle mit oder ohne Beine
Spezifikation
18,75 in. | |
Mikroskopobjektträger | |
4,75 in. | |
Metall | |
400,05 mm |
476,25 mm | |
Fisherbrand Mikroobjektträgerschränke | |
120,65 mm | |
15,75 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sockel für Mikroobjektträger-Lagerschränke