Learn More
Fisherbrand™ Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention
GREENER_CHOICE
Der Snap-Cap™ Deckel dichtet sicher ab — selbst über längere Zeiträume
Marke:  Fisherbrand™ 508GRD-SC-FIS
8.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11906965
  • 12.15 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Snap-Cap™ Deckel sorgt für eine sichere Versiegelung – auch über längere Zeiträume hinweg. Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
  • Aus langlebigem, chemisch beständigem Polypropylen
  • Das 0.6 ml-Röhrchen ist in 0.2 ml-Schritten graduiert, das 1.5 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten mit zusätzlicher Graduierung bei 0.1 und das 2.0 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten
  • Für den Einsatz in kritischen Anwendungsbereichen konzipiert, bei denen es auf die Rückgewinnung winziger Probenmengen ankommt
  • Beständig gegen Drehzahlen von 30,000 x g
  • Empfohlen für den Einsatz vom Tiefkühlgerät zur Zentrifuge
  • Autoklavierbar bis 120 °C und beständig gegen Tieftemperaturen bis -80 °C
Bestellinformation
Unsterile Röhrchen werden in der Großpackung geliefert. Sterile Röhrchen (naturfarben) sind einzeln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
2 ml
40 mm
Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
Unsteril
Schnappverschluss
13 mm
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
Großpackung
Ja
30000 xg
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention > Volumen: 2,0 ml; AD x L: 13 x 40 mm; unsteril; Großpackung