Learn More
Fisherbrand™ Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention
Der Snap-Cap™ Deckel dichtet sicher ab — selbst über längere Zeiträume
10.20 CHF - 14.35 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist |
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11996955
|
Fisherbrand™
502GRD-SC-FIS |
Unsteril | 0.6 ml | Schnappverschluss | N/A | N/A | N/A | |||||
17848983
![]() |
Fisherbrand™
502GRD-SC-FIS |
Unsteril | 0.6 ml | Schnappverschluss |
10.30 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11986955
![]() |
Fisherbrand™
509GRD-SC-FIS |
Unsteril | 1.5 ml | Schnappverschluss |
14.35 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11906965
![]() |
Fisherbrand™
508GRD-SC-FIS |
Unsteril | 2 ml | Schnappverschluss |
12.15 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Der Snap-Cap™ Deckel sorgt für eine sichere Versiegelung – auch über längere Zeiträume hinweg. Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
- Aus langlebigem, chemisch beständigem Polypropylen
- Das 0.6 ml-Röhrchen ist in 0.2 ml-Schritten graduiert, das 1.5 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten mit zusätzlicher Graduierung bei 0.1 und das 2.0 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten
- Für den Einsatz in kritischen Anwendungsbereichen konzipiert, bei denen es auf die Rückgewinnung winziger Probenmengen ankommt
- Beständig gegen Drehzahlen von 30,000 x g
- Empfohlen für den Einsatz vom Tiefkühlgerät zur Zentrifuge
- Autoklavierbar bis 120 °C und beständig gegen Tieftemperaturen bis -80 °C
Bestellinformation
Unsterile Röhrchen werden in der Großpackung geliefert. Sterile Röhrchen (naturfarben) sind einzeln verpackt.
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Naturfarben | |
Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist | |
30000 xg |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Ja |