Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
22.15 CHF - 64.84 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Ausführung | Glasiert |
Max. Temperatur (metrisch) | 1150°C |
Product Type | Tiegel |
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Dicke (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Dicke (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13459699
|
Fisherbrand™
FB965A |
1.3mL | 15mm | 1.5 mm | 15mm |
27.60 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13479699
|
Fisherbrand™
FB965B |
5 ml | 20mm | 1.8 mm | 24mm |
25.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13439699
|
Fisherbrand™
FB965D |
15mL | 29mm | 2 mm | 35mm |
22.15 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13449699
|
Fisherbrand™
FB965E |
30mL | 37mm | 2 mm | 43mm |
41.30 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13489699
|
Fisherbrand™
FB965G |
50 ml | 43mm | 2.1 mm | 53mm |
53.61 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13469699
|
Fisherbrand™
FB965C |
10mL | 26mm | 2 mm | 31mm |
25.45 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13499699
|
Fisherbrand™
FB965H |
100 ml | 54mm | 2.1 mm | 65mm |
64.84 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13409709
|
Fisherbrand™
FB965F |
40mL | 40mm | 2 mm | 50mm |
42.75 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
- Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Porzellan | |
Glasiert | |
1150°C | |
Tiegel |