Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13479699
  • 25.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
8 g
24mm
Tiegel
Glasiert
1.8 mm
5 ml
20mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form > 24 x 20 x 1,8 mm; 8 g; Gewicht des Gehäuses: 1,6kg; Kapazität: 5mL