Learn More
Fisherbrand™ pH/ORP-Handmessgerät KIT mit Accumet AE6BK, pH-Elektrode, ATC, in Tragetasche
Fisherbrand pH/ORP-Handmessgerät KIT mit Accumet AE6BK, pH-Elektrode, ATC, in Tragetasche
Marke:  Fisherbrand™ 13-636-AE6BK
407.55 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15656895
  • 429.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fisherbrand pH/ORP-Handmessgerät KIT mit Accumet AE6BK, pH-Elektrode, ATC, in Tragetasche
Beschreibung
Produktmerkmale:
  • Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
  • Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung bzw. kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe
  • Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über den großen Messbereich hinweg
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für eine optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die “Haltefunktion” friert kurzzeitig den Messwert ein, wodurch bequemes Ablesen möglich ist
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Elektrode mit integrierter ATC, ausgelegt für minimalen Luftblaseneinschluss während der Messung
  • Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Der Messgerätesatz enthält in einem robusten Transportkoffer alles, was für Kalibrierung und Messung notwendig ist
Anwendungen:
  • Routinetests: Für schnelle und genaue Leitfähigkeits- oder TDS-Kontrollen in Labors, im Außendienst und in Schulen.
  • Umwelt/Landwirtschaft: Nützlich bei Nährstoff- und Düngemittelkontrollen in der Hydroponik und in der landwirtschaftlichen Industrie.
  • Wasserqualitätsanalyse Für die Analyse von Hartwasser, unbehandeltem Wasser, Industrie- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Poolwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätssicherung, Druckindustrie und Wasserqualitätstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares pH-Messgerät
±0,5 °C
0 bis 14
-1000 bis 1000
AE6 pH-Wert-/ORP-Messgerät, Gummiarmierung/Ständer, pH-Wert-Elektrode mit Doppeldiaphragma ECFC7252201B, Schutzhülle und pH-Wert-Trageset
± 0,01
0,01
LCD
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH/ORP-Handmessgerät KIT mit Accumet AE6BK, pH-Elektrode, ATC, in Tragetasche >