Learn More
Epredia™ Paraffin der Signature Serie™
Minimieren Sie die Kompression und erzielen Sie eine schnelle Infiltration mit dieser einzigartigen Mischung von Polymeren und hochreinem Paraffin mit geringer Varianz der Länge der Kohlenstoffkette.
Marke:  Epredia™ 8339
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12687766
  • 189.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Minimieren Sie die Kompression und erzielen Sie eine schnelle Infiltration mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Paraffin, einer einzigartigen Mischung von Polymeren und hochreinem Paraffin mit geringer Varianz der Länge der Kohlenstoffkette.
  • Dreifach gefiltert, um Verunreinigungen zu beseitigen
  • Typ H ermöglicht ultradünne Schnitte
  • Typ L kann die Infiltrationszeiten während der Verarbeitung verringern
  • Sowohl Typ L als auch Typ H eignen sich zur Infiltration und Einbettung und haben einen Schmelzpunkt von 55-57 °C
Bestellinformationen: Verpackt in leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren Beuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
54 bis 57 °C
Typ L, niedriges Polymer
0,9 kg-Beutel (2 lbs.)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Paraffin der Signature Serie™ > Typ L, niedriges Polymer