Learn More
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Färbungskit
Diese Lösung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand im Zusammenhang mit Screening-Proben im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Methoden erheblich.
Marke: Applied Biosystems™ 4461146
147.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Protein Thermal Shift™-Puffer, Protein Thermal Shift™-Farbstoff
Beschreibung
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Kits enthalten einen Farbstoff, der an exponierte hydrophobe Rückstände bindet, um die thermische Stabilität von Proteinen mit einem Echtzeit-PCR-Gerät zu überwachen, Pufferbedingungen zu identifizieren, die das Protein von Interesse stabilisieren, oder Liganden für Verbindungen zu screenen, die das Protein von Interesse binden.
Zeit und Geld sparen mit Proben-Screening: Reduzierter Zeit- und Kostenaufwand im Zusammenhang mit dem Screening von Proben im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Methoden. Zwei Kits zur Auswahl: Das Protein Thermal Shift Farbstoffkit enthält Farbstoff und Puffer zur Durchführung von Protein Thermal Shift Experimenten, ausreichend für bis zu 2000 Reaktionen. Das Protein Thermal Shift Starter-Kit enthält das Farbstoffkit sowie ein Kontrollprotein und einen Kontrollliganden für Testexperimente und Fehlersuche. Die Bestandteile des Protein Thermal Shift Starter-Kits sind in zwei Schachteln verpackt, eine für die Lagerung bei -20°C und die andere bei 4°C für maximale Flexibilität bei der Reagenzienformulierung. Vereinfachen Sie die Analyse mit der Protein Thermal Shift Software: Unsere komplette Protein Thermal Shift Lösung umfasst Analysesoftware, die mit den aus fünf unserer Echtzeit-PCR-Systeme generierten Laufdateien kompatibel ist: StepOne™ Real-Time-PCR-System, StepOnePlus™ Real-Time-PCR-System, 7500 Fast Real-Time-PCR-System und ViiA 7 Real-Time-PCR-System.
- Screening von Proben für relative Proteintemperaturstabilität
- Screening von Molekülen (z. B. Wirkstoffkandidaten aus kleinen Molekülen, fragmentbasierte Bibliotheken und Antikörper) für die Bindung von Liganden an Proteine mit hohem Durchsatz
- Screening von Proben auf Stabilitätsänderungen nach Proteinpunktmutationen oder -modifikationen
- Systematische Identifizierung von geeigneten/optimalen Pufferbedingungen für die Messung von Protein-Ligand-Interaktionen, die Herstellung stabiler Proteinpräparate, die Proteinkristallisation und die Lagerung von Proteinen
- Schnelle QK-Proteinpräprationen gewährleisten die Proteinintegrität und/oder -reinheit
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur. Haltbarkeit: Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Das Protein Thermal Shift™ Dye Kit enthält den Farbstoff und Puffer für die Durchführung von Protein-Thermal-Shift-Experimenten, ausreichend für bis zu 1000 Reaktionen. Bei 18 ° bis 25 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Protein Thermal Shift™ | |
Raumtemperatur | |
Pharma, Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR) | |
Protein |
Primer-Sonde | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Farbstoffkit | |
1,000 reactions | |
Nicht zielspezifisch | |
1000 Reaktionen |