Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120
Peristaltic pump ideal for the simple conveying of all media.
Marke:  Heidolph™ 523-50010-03
2297.36 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17353440
  • 2755.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The pump drive of this model makes it possible to switch between a single channel and multichannel pump head. By simply flipping the switch, it can also be conveyed in an anti-clockwise direction.
  • Depending on the adapted pump head, a flow rate of 0.83 to 861 mL/min for the single-channel and 0.005 to 364 mL/min for the multichannel pump head is guaranteed. The Value 01 conveys with a control accuracy of ± 5% at a speed range of 10 to 120 rpm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CH Plug
Analog
230 V
Digitale variable Drehzahl
IP55
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 > CH Plug