Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB025/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11527103
  • 14.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
28mm
Grau
28,5mm
Propfen
46/55 IRHD
10/Packung
25mm
Festes Neopren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser: 25 mm