Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Platten
GREENER_CHOICE
Für EIA und andere Anwendungen
Marke:  Fisherbrand™ 95029340FP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11997924
  • 290.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für EIA und andere Anwendungen
  • Transparentes Polystyrol
  • Ergebnisse mit einem Variationskoeffizienten (VK) von <5 % zwischen Wells und Replikatwerte, die lediglich um ±10 % vom Mittelwert abweichen; der Absorptionswert des Well-Bodens weicht max. um 0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert ab. Kleine Vorsprünge am oberen Rand der Wells und Rillen zwischen den Wells verhindern eine Kontamination zwischen Wells. Der flache Well-Boden bietet eine größere Bindungsfläche.
  • Zeilen und Spalten sind alphanumerisch gekennzeichnet; Platten können zur einfachen Lagerung gestapelt werden
  • Speziell behandelt, um eine hohe Bindung hydrophober oder teilweise hydrophober Moleküle, z. B. viraler Antigene und Proteine, zu gewährleisten
Bestellinformation
Nicht sterile Mikrotiterplatten werden in Großpackungen mit 50 Platten geliefert. Sterile Mikrotiterplatten werden einzeln und mit Deckeln verpackt in Packungen mit 40 Platten geliefert.
Certifications
Kat.- Nr. 21-377-203 wird mit einem Zertifikat geliefert, das das hohe Bindungsvermögen bescheinigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
zertifizierten
Ohne Deckel
50 Platten, 40 Platten
Durchsichtig
Polystyrol
96
Hohe Bindungskapazität
EIA und andere Anwendungen
Standard
8 x 12
Hohe Bindungskapazität
96-Well Assay-Mikrotiterplatten
450 μl
Unsteril
Abgerundet quadratisch
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-Platten > Nicht steril; zertifiziert