Learn More
Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
599.75 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ausgestattet mit einem Shared-Wall-Design, das ein erhöhtes Well-Volumen ermöglicht
- Automatisierungskompatibel, ANSI-Standard
- Geringe Bindung und chemisch beständige Oberfläche
- Naturfarbene Platten zur Lagerung oder für kolorimetrische Assays
- Weiße Platten für Lumineszenz-Assays, einschließlich SPA
- Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
- Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
- Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Arbeitsvolumenbereich: 2 bis 35 μl/Well
Bestellinformation
PC nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
ANSI | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
384 | |
Runder, konischer Boden (V-Well) |
Standard | |
Schwarz | |
120 μl | |
Unsteril | |
Fluoreszenztests |
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%