Learn More
Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Anwendungen mit kleinen Volumen
626.00 CHF - 1002.08 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
---|---|
Format | Standard |
Array | 16 x 24 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13565450
![]() |
Fisherbrand™
267457 |
Weiß | Unsteril | 120 μl | Lagerung oder kolorimetrische Assays | N/A | ||||||
13575450
![]() |
Fisherbrand™
267463 |
Weiß | Steril | 58 μl | Lagerung oder kolorimetrische Assays |
828.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13585450
|
Fisherbrand™
267465 |
Weiß | Unsteril | 120 μl | Lumineszenz-Assays | N/A | ||||||
13595450
![]() |
Fisherbrand™
267464 |
Schwarz | Unsteril | 120 μl | Fluoreszenztests |
743.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ausgestattet mit einem Shared-Wall-Design, das ein erhöhtes Well-Volumen ermöglicht
- Automatisierungskompatibel, ANSI-Standard
- Geringe Bindung und chemisch beständige Oberfläche
- Naturfarbene Platten zur Lagerung oder für kolorimetrische Assays
- Weiße Platten für Lumineszenz-Assays, einschließlich SPA
- Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
- Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
- Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Arbeitsvolumenbereich: 2 bis 35 μl/Well
Bestellinformation
PC nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
ANSI | |
16 x 24 | |
384 |
Standard | |
Polypropylen | |
Runder, konischer Boden (V-Well) |