Learn More
Cole-Parmer™ Electrothermal™ Streckbad MH8516
Entwickelt, um die Handhabung von Paraffinwachsproben in Histologie- und Pathologielaboren zu unterstützen. Electrothermal™ Wasserbad für Paraffinschnitte sind im Wesentlichen ein Wasserbad mit heiß destilliertem Wasser, um die sorgfältige Handhabung und Position von Schnitten auf Glasobjektträgern zu ermöglichen.
Marke: Cole-Parmer™ 48572-55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Innenauskleidung aus schwarzem PTFE, außen pulverbeschichtetes weißes Aluminium
- Praktisch wartungsfrei und extrem einfach zu reinigen
- Überflüssige, unerwünschte oder beschädigte Wachsabschnitte können einfach entfernt werden, indem Sie mit einem Filterpapier über die Wasseroberfläche streichen
- 70 °C Nenntemperatur bei zwei Litern Wasser
Spezifikation
5 bis 75 °C | |
MH8516 | |
13 in. | |
13 Zoll | |
5.5 in. | |
6 lb. | |
230 V, 50/60 Hz, 240 W | |
240 w |
Streckbad | |
330 x 330 x 140 mm | |
330 mm | |
330 mm | |
140 mm | |
2.7 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Electrothermal™ Streckbad MH8516 > Volumen: 2 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur