Learn More
Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Anwendungen mit kleinen Volumen
Marke:  Fisherbrand™ 267457
566.20 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13565450
  • 596.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ausgestattet mit einem Shared-Wall-Design, das ein erhöhtes Well-Volumen ermöglicht
  • Automatisierungskompatibel, ANSI-Standard
  • Geringe Bindung und chemisch beständige Oberfläche
  • Naturfarbene Platten zur Lagerung oder für kolorimetrische Assays
  • Weiße Platten für Lumineszenz-Assays, einschließlich SPA
  • Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
  • Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
  • Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Arbeitsvolumenbereich: 2 bis 35 μl/Well
Bestellinformation
PC nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
16 x 24
Polypropylen
384
Runder, konischer Boden (V-Well)
Standard
Weiß
120 μl
Unsteril
Lagerung oder kolorimetrische Assays
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > 120μL-Well-Volumen; unsteril; naturfarben