Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065599
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Especificaciones
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Grün | |
OSHA 1910,147 | |
13.96 in | |
76.20 x 405.10 x 363.50 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
363,3 mm | |
Je 1 | |
405,1 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 GREEN | |
Polypropylen | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
354.58 mm | |
405,10 x 363,50 mm | |
14.31 in. | |
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch | |
15.95 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen > Grün; Breite:405,1mm; Höhe:363,3mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido