Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren
Wählen Sie zwischen Modellen mit zahlreichen Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen
31.60 CHF - 89.90 CHF
Spezifikation
Calibrated Yes
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Länge (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Länge (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11789755
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90028-80
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige 10,2 cm -58 bis +158 °F -50°bis +70°C
31.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11709765
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90028-97
Digitales Thermometer mit Kurzschlusssensor: Celsius-Skala 10,2 cm Nicht zutreffend -50°bis +70°C
36.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11759755
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4126
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige 10,8 cm 23 bis 122 °F -5 ° bis +50 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11735843
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4047
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige 5.7 cm -58 bis +158 °F -50°bis +70°C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11799735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90008-16
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige 10.8 cm -58 bis +158 °F -50°bis +70°C
89.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichtbarkeit der Umgebungs- und Sondentemperaturen aus einer Entfernung von 7,6 m (25 ft). Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer sind ideal für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen. Wählen Sie zwischen Modellen mit verschiedensten Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen.
  • Auswahl der richtigen Temperatur für Wasserbäder, Kühlschränke, Inkubatoren und Tanks
†Umgebungssensor
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen.
Spezifikation
Specifications
Yes
±1 °C
Digital-LCD
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren