Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren
Wählen Sie zwischen Modellen mit zahlreichen Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen
Marke:  Fisherbrand™ 4047
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735843
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sichtbarkeit der Umgebungs- und Sondentemperaturen aus einer Entfernung von 7,6 m (25 ft). Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer sind ideal für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen. Wählen Sie zwischen Modellen mit verschiedensten Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen.
  • Auswahl der richtigen Temperatur für Wasserbäder, Kühlschränke, Inkubatoren und Tanks
†Umgebungssensor
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
5.7 x 8.2 x 5.71 cm
2,25 in.
Sensor, Alkalibatterie Typ AAA, Klappständer, Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
0.8 Zoll
305 cm
0,1 °C
70.8 g
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
±1 °C
8.2 cm
0.18 Zoll
Zur Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Tanks, Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Inkubatoren
5.71 cm
10 ft.
5.7 cm
2.03 cm
2,5 oz.
3,25 in.
2,25 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
Digital-LCD