Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren
Wählen Sie zwischen Modellen mit zahlreichen Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen
Marke: Fisherbrand™ 90008-16
Beschreibung
Sichtbarkeit der Umgebungs- und Sondentemperaturen aus einer Entfernung von 7,6 m (25 ft). Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer sind ideal für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen. Wählen Sie zwischen Modellen mit verschiedensten Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen.
- Auswahl der richtigen Temperatur für Wasserbäder, Kühlschränke, Inkubatoren und Tanks
†Umgebungssensor
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
10.8 x 7 x 10.79 cm | |
Sensor, Alkalibatterie Typ AAA, Klappständer, Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband | |
0.75 Zoll | |
305 cm | |
1 °C | |
113.3 g | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
±1 °C |
0.31 Zoll | |
Zur Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Tanks, Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Inkubatoren | |
10 ft. | |
10.8 cm | |
1.9 cm | |
4 oz. | |
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Digital-LCD |