Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren
Wählen Sie zwischen Modellen mit zahlreichen Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen
Marke: Fisherbrand™ 90028-80
Beschreibung
Sichtbarkeit der Umgebungs- und Sondentemperaturen aus einer Entfernung von 7,6 m (25 ft). Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer sind ideal für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen. Wählen Sie zwischen Modellen mit verschiedensten Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen.
- Auswahl der richtigen Temperatur für Wasserbäder, Kühlschränke, Inkubatoren und Tanks
†Umgebungssensor
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen.
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA | |
0.5 cm | |
0.75 in (1.9 cm) H | |
0,5 in. | |
Solarpaneele, Backup-Batterie für dunkle Bereiche | |
10,2 cm | |
Aktualisierungen alle 10 s | |
2 oz. | |
1,75 in. | |
4 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Digital-LCD |
0,19 in. | |
6.9 x 6.9 x 1.9 cm (2.75 x 2.75 x 0.75 in.) | |
Zur Messung der Temperatur in Lösungen, Wasserbädern, Kühlschränken, Inkubatoren und Tanks | |
1.9 cm | |
40 in. | |
305 cm | |
0,1 ° | |
56 g | |
Digitalthermometer: Zweifach-Anzeige | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
±1 °C | |
4,4 cm |