Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalthermometer mit kurzen Sensoren
Wählen Sie zwischen Modellen mit zahlreichen Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen
Marke:  Fisherbrand™ 90028-97
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11709765
  • 36.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichtbarkeit der Umgebungs- und Sondentemperaturen aus einer Entfernung von 7,6 m (25 ft). Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer sind ideal für die Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen. Wählen Sie zwischen Modellen mit verschiedensten Funktionen, etwa einer MAX/MIN-Funktion zur Aufzeichnung der Maximal- und Minimaltemperatur in einem bestimmten Zeitraum, sicht- und hörbaren Alarmen und der Mehrfachanzeige der aufgezeichneten Temperaturen.
  • Auswahl der richtigen Temperatur für Wasserbäder, Kühlschränke, Inkubatoren und Tanks
†Umgebungssensor
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA
10.2 x 10.1 x 1.5 cm
0.62 Zoll
Selbstklebendes Befestigungsband und klappbarer Tischständer
0.68 Zoll
91,44 cm
ABS-Kunststoff
0.25 oz.
4 in.
4 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
Digital-LCD
0.2 Zoll
Zur Messung der Temperatur in Lösungen, Wasserbädern, Kühlschränken, Inkubatoren und Tanks
1.5 cm
3 ft.
10,2 cm
1.7 cm
0,1 °
7 g
Digitales Thermometer mit Kurzschlusssensor: Celsius-Skala
158 °F
-58 °F
Nicht zutreffend
±1 °C
10,1 cm