Learn More
Fisherbrand™ Wissenschaftlicher Taschenrechner
Optimal für nahezu jede Routineberechnung im wissenschaftlichen Labor, darunter Quadratwurzel-, Prozent- und Potenzrechnung
Marke:  Fisherbrand™ 93679-15
Artikelnummer. 11704416
  • 30.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zweitbatterien und Anleitung
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für nahezu jede Routineberechnung im wissenschaftlichen Labor, darunter Quadratwurzel-, Prozent- und Potenzrechnung
Mit über 50 Funktionen für wissenschaftliche und mathematische Berechnungen, allgemeine/hyperbolische Trigonometrie, Logarithmen/natürliche Logarithmen, Potenz- und Wurzelfunktionen, Kehrwerte, Berechnung von Fakultäten, Prozentzahlen, Hexadezimalzahlen, zufällige Generierung von Zahlen und Umrechnung von Grad/Dezimalzahlen.
  • Statistikfunktionen: Standardabweichung, Mittelwert, Quadratsumme, Datensumme u.v.m.
  • Einfach bedienbare, erhabene Tasten und große, problemlos ablesbare 0.25 in.(0.6 cm) hohe LCD-Anzeige mit 10 Stellen und zweistelligen Exponenten
  • Speicher mit drei Tasten und “ewiger Speicher” speichern Daten auch bei ausgeschaltetem Gerät
  • Automatische Ausschaltfunktion schont die Batterie
Bestellinformation
Abmessungen: L x B x H 5 x 3 x 0.5 in. (12.7 x 7.6 x 1.3 cm). Nettogewicht: 1.5 oz. (43 g)
Spezifikation
Spezifikation
Wissenschaftlich, Taschenformat
Wissenschaftliche und mathematische Berechnungen, allgemeine/hyperbolische Trigonometrie, Logarithmen/natürliche Logarithmen, Potenz- und Wurzelfunktionen, Kehrwerte, Berechnung von Fakultäten, Prozentzahlen, Hexadezimalzahlen, zufällige Generierung von Zahlen und Umrechnung von Grad/Dezimalzahlen
3 Tasten
0,5 in.
5 in.
3 in.
1.5 oz.
Über 50 wissenschaftliche Funktionen
Digital
Angehobene Tasten
5,0 x 3,0 in.
1,3 cm
12,7 cm
7,6 cm
42,5 g
Zweitbatterien und Anweisungen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wissenschaftlicher Taschenrechner > 12,7 L x 7,6 B x 1,3 cm H; Gewicht: 43 g