Learn More
Ansell HyFlex™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 11-605 aus Polyurethan
Für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen, bei denen es auf höchste Geschicklichkeit ankommt
Marke: Ansell 11605090
34.34 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Nylonhandschuhe sind bequem und flexibel
- Die Polyurethanbeschichtung an den Fingerspitzen verbessert das Feingefühl
- Entwickelt für leichte und filigrane Anwendungen, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern
Spezifikation
ANSI 3 | |
Polyurethan | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
9 | |
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung | |
11-605 |
Fingerspitzen | |
Weiß, Gelb | |
Spezifisch | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
003XA | |
Strick | |
15 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen