Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1157
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Dunkelgrau, Gold | |
Stahl | |
100 | |
Bördelverschluss |