Learn More
NICE-3 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97389PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NICE-3 Polyclonal antibody specifically detects NICE-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
NICE-3 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
chromosome 1 open reading frame 43, HCV NS5A-transactivated protein 4 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NICE-3 fragment. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
PE | |
PBS | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
25912 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NICE-3 Antibody, PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur