Learn More
Abeba™ Dynamic 37313 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke:  Abeba™ 37313/45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15600878
  • 69.25 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glattleder, weiß/rot
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leder
Rutschfest
37313
Weiß
45
Polyurethan
Name des Produkts
Abeba™ Dynamic 37313 Schuhe > Größe:45