Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Marke: Fisherbrand™ 211115100
Beschreibung
Diese kostengünstigen Umwälzthermostate verwenden Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit. Die Bäder verfügen über integrierte Griffe und Halterungen und sind mit Brückenplatten für die Platzierung des Steuerkopfs ausgestattet.
- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 14-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 °C
Spezifikation
11,3 bis 14,1 l | |
Kraft | |
Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat | |
310 mbar | |
±0,5 °C | |
17,8 x 14,1 x 13,7 in. (45,2 x 35,8 x 34,7 cm) | |
45,2 cm | |
35,8 cm | |
34,7 cm | |
6,8 kg | |
230 V |
17 l/min | |
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C | |
Polyphenylenoxid | |
4100 H14P | |
132,1 x 132,1 x 160 mm | |
17,8 in. | |
14,1 in. | |
13,7 in. | |
15 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31