Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
Marke:  Micronova™ PEN-51
63.32 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17675915
  • 66.65 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Product Type: Marker Pen
  • Tip Type: Fiber
  • Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
  • Supplied with Cap: Yes
  • For Use With (Application): Labeling and Documentation
  • For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Spezifikation
Spezifikation
Plastic
White
Not Autoclavable
Reusable
Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Permanent Marker Pen
Ultra Fine (0.2 mm)
9.0718 g
Black
15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.)
ISO9001 Certified Facility
Labeling and documentation
4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs.
Non-sterile
0.32 oz.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048545-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/05/2025 Catalog NumberPEN-51
Chargennummer048447-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog NumberPEN-51
Chargennummer046661-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberPEN-51
Chargennummer045697-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberPEN-51
Chargennummer043969-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/06/2024 Catalog NumberPEN-51
Name des Produkts
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers > Color: Black