Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
1840.00 CHF
Spezifikation
Pumpentyp | Kraft |
---|---|
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C |
Typ | Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat |
Material | Polyphenylenoxid |
Max. Druck | 310 mbar |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11386661
|
Fisherbrand™
211115100 |
230 V 50 Hz | 11,3 bis 14,1 l |
1840.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese kostengünstigen Umwälzthermostate verwenden Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit. Die Bäder verfügen über integrierte Griffe und Halterungen und sind mit Brückenplatten für die Platzierung des Steuerkopfs ausgestattet.
- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 14-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 °C
Spezifikation
Kraft | |
Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat | |
310 mbar | |
17,8 x 14,1 x 13,7 in. (45,2 x 35,8 x 34,7 cm) | |
45,2 cm | |
35,8 cm | |
34,7 cm |
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C | |
Polyphenylenoxid | |
4100 H14P | |
17,8 in. | |
14,1 in. | |
13,7 in. |