Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gebogen
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Marke:  Cadence Science™ 7910
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16471281
  • 880.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
  • Zur Intubation von Labortieren
  • Gerade, gebogene Schlauchform
  • Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
  • Gebogen
  • Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
  • Für Tiere mit einem Gewicht von 0.7 Unzen bis 1 Pfund, 5 Unzen (20 bis 600 g)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren
1,5 in.
0,088 Zoll
Gebogene Nadel für Tierfütterung
Nein
20G
3.8 cm
0.23 cm
Name des Produkts
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gebogen > Curved; 20 ga x 1.5 in.