Learn More
Socorex™ Volumeneinheiten für 8-Kanal-Pipette
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Volumenmodul für 8-kanalige Mikropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf an Mehrkanal-Mikropipetten.
Marke: Socorex™ 800.08.050
Beschreibung
- Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
- Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
- Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
- Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
8-Kanal-Pipette | |
Acura™ | |
50 μl | |
Acura™ Elektro 926 Mikropipette |
8 | |
Mikropipette Volumetrisches Modul | |
8-Kanal-Pipette | |