Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, Quecksilber-frei
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
Marke: Fisherbrand™ 01X306501
194.24 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
- Leitet die Lösungstemperatur für die automatische Kompensation an das Messgerät weiter.
- Ermöglicht Temperaturmessungen mit Messgeräten, die über diese Funktion verfügen
Spezifikation
accumet AB, AR, XL, Basic, Tischmessgeräte | |
ATC | |
0,9 m |
Edelstahl 316 | |
Mini-Telefon |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31