Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ Static Dissipative Vinyl Work Surface
Temporarily unavailable due to shortage of raw materials required to manufacture it. Please see the 826, 457, or 558 for a suitable alternative. Static dissipative vinyl work surface protects sensitive components safe from damaging static shocks.
Marke:  Notrax 827C0030BU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17732288
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieses Produkt ist aufgrund eines Mangels an Rohstoffen, die für die Herstellung erforderlich sind, vorübergehend nicht verfügbar
  • Eine geeignete Alternative finden Sie unter 826, 457 oder 558
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
  • Antistatische Vinylarbeitsfläche zur Ableitung der statischen Ladungen von darauf abgelegten leitenden Gegenständen
  • Schützt den Tisch und empfindliche Komponenten vor Beschädigungen durch statische Entladungen
  • Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
  • 057 Mattenreiniger
  • Optionales Erdungskabel
  • Mikrozellulärer Vinylschaumstoff mit antistatischen Eigenschaften
  • Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
  • Elektrostatische Ladung (Lauftest), entspricht ISO 6356 und EN 1815
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1220 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
40 ft.
Mikrozelluläres Vinyl
76 cm
Name des Produkts
Notrax Anti-Stat POP™ Static Dissipative Vinyl Work Surface > Arbeitsfläche; Länge: 1220 cm; Breite: 76 cm