Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, Quecksilber-frei
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
225.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Typ ATC
Länge (metrisch) Kabel 0,9 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anschlusstypen Material Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Material Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11530234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
01X306701
0.25 in. Phone Edelstahl Accumet Tisch- und tragbares Messgerät
360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10236064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
01X306501
Mini-Phone Edelstahl 316 accumet AB, AR, XL, Basic, Tischmessgeräte
225.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11540234
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01X306601
Mini-Phone Edelstahl Accumet Modell AP63, AP62, AP61 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
  • Leitet die Lösungstemperatur für die automatische Kompensation an das Messgerät weiter.
  • Ermöglicht Temperaturmessungen mit Messgeräten, die über diese Funktion verfügen
  • Die Sonden für tragbare Messgeräte der Accumet AP-Serie verfügen über ein wasserdichtes Verbindungsstück
Spezifikation
Spezifikation
ATC
0,9 m
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, Quecksilber-frei