Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder PROMO
Thermo Scientific Precision™ Universalwasserbäder sind für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur von Umgebungstemperatur bis 100 °C ausgelegt
Marke:  Thermo Scientific™ TSGP10PMO5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962827
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch die kleinere Stellfläche gegenüber früheren Modellen gewinnen Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch.
  • Eine moderne Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine erweiterte Funktionalität.
  • Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Vereinfachter Betrieb mit Schnellkupplungsablauf für Modelle mit einem Fassungsvermögen von 10, 20 und 28 l sowie Dual-Modelle
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
10 l Universalwasserbad
UL, CE
Monochrom-LCD
Epoxidpulverbeschichteter Stahl
4
±0,2 °C
301 x 330 x 150 in. (11.9 x 13 x 5.9 mm)
50/60 Hz
Digital
10 l
Umgebungstemperatur bis 100 °C
8 Liter Thermo-Beads
Precision GP 10
±0,1 °C
15,5 x 15,1 x 9,2 in.
100-115 V/200-230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder PROMO > 10 l