Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten
Reduzieren Sie den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen mit unserem innovativen Soft-Touch-Spitzenabwurf, einem der vielen ergonomischen Merkmale dieser höchst genauen und präzisen Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 4661000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11877411
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen mit unserem innovativen Soft-Touch-Spitzenabwurf, einem der vielen ergonomischen Merkmale der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipette. Wie bei den Finnpipette F1 Einkanalpipetten sorgt auch hier der AVG-Mechanismus für ein hohes Maß an Genauigkeit und Präzision. Darüber hinaus gewährleistet die Super-Blow-Out-Funktion bei den kleinvolumigen Modellen eine genaue Abgabe selbst kleinster Volumina.
  • Antimikrobielle Oberfläche: Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
  • Einfacher, verstellsicherer Mechanismus für die Volumeneinstellung
  • Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend
  • Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
  • Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
  • Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
  • Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
+/- 12 bis 2.4 %
8-Kanal
FinnTip™: Flex 10, 10, 50
8
Pipette
0.02 µl
Finnitip Flex 10, 10, 50
Rosa
F1
Finnpipette™ F1
1 bis 10 μl
8 bis 1.6 %
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten > 1-10uL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.