Learn More
Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante
Verpackt mit Gewebe zum Schutz von Glasoberflächen. Scientific Glass Labs™ Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante werden am besten mit großen Abschnitten verwendet.
Marke:  N/A MNK-130-060P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12302158
  • 89.70 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit fein geschliffenen Kanten. Verpackt mit Gewebe zum Schutz von Glasoberflächen. Zur Verwendung mit großen Abschnitten.
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
Fein geschliffen
50 pro Packung
52 mm
1,2 bis 1,5 mm
76 x 52 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante > Größe: 76 L x 52 mm B